Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, Thermo Scientific Chemicals
46.43 € - 554.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1185-57-5 |
---|---|
Summenformel | C6H11FeNO7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 265 |
MDL-Nummer | MFCD00013099 |
InChI-Schlüssel | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz |
PubChem CID | 118984355 |
IUPAC-Name | Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10762505
|
Thermo Scientific Acros
211842500 |
250 g | Kunststoffflasche |
46.43 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10104700
|
Thermo Scientific Acros
211840010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
90.15 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10424395
|
Thermo Scientific Acros
211840025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
218.09 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11985061
|
Thermo Scientific Acros
211840100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
554.76 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1185-57-5 | |
265 | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
118984355 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
C6H11FeNO7 | |
MFCD00013099 | |
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz | |
Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure |
Spezifikation
Ammonium iron(III) citrate | |
1185-57-5 | |
Pulver | |
MFCD00013099 | |
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure | |
118984355 | |
16.5 to 18.5% (Fe) |
16.5 to 18.5% Fe | |
Braun bis Gelbbraun | |
C6H11FeNO7 | |
15, 4044 | |
Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] | |
265 | |
265 | |
Echt |
Sicherheit und Handhabung
LICHTEMPFINDLICH
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 214-686-6
RUO – Nur für Forschungszwecke