Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Beschreibung
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 100°C |
Farbe | Grün |
pH | 3,5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 392.14g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur