Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
Schmelzpunkt | 100,0 °C |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
Merck Index | 15, 518 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formelmasse | 392.14 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.