Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10052750
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052750
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10052750
Marke: Thermo Scientific Acros 201370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Merck Index 15, 518
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 392.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
ChargennummerA0462979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
ChargennummerA0460072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
ChargennummerA0453494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
ChargennummerA0412451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number201370250,201370251,201370010,201375000,201370050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >