Learn More
Ammoniumhydroxid, Umwelt-Gütegrad, 20–22 % NH3, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416265
Ammoniumhydroxid, Umwelt-Gütegrad, 20–22 % NH3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416265
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15416265
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038741.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
CAS 1336-21-6
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Summenformel H5NO
Strukturformel NH4OH
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer UN2672
Merck Index 14,494
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formelmasse 35.05
Güte Umwelt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 22% NH3
Geruch Ammonia-like
Dichte 0.92 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN08J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number038741.AP
ChargennummerP31J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number038741.AP
ChargennummerY07I048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number038741.AP
ChargennummerM05I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2022 Catalog Number038741.AP
ChargennummerM05I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number038741.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, Environmental Grade, 20-22% NH3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, Umwelt-Gütegrad, 20–22 % NH3, Thermo Scientific Chemicals >