Learn More
Ammoniumhydrogensulfat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370734
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-63-6
Summenformel H5NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 115.10
MDL-Nummer MFCD00051073
InChI-Schlüssel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 350.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium hydrogen sulfate
Schmelzpunkt 147.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NH4HSO4
Merck Index 15, 497
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
IUPAC-Name Azanium;Hydrogensulfat
Formelmasse 115.11
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.01% max. (600°C)