Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium bicarbonate is a commonly used reagent for industrial and research procedures. It acts a good buffer in lyophilization and matrix assisted laser desorption. It is also utilized for the in-gel digestion of proteins by trypsin and in the MALDI mass spectrometric analysis of proteins. It is also used to make other ammonium compounds, in food processing, and for other uses. Ammonium bicarbonate can be used to study biological buffers. It is also used in a study that demonstrated that ammonium bicarbonate salts, which can be regenerated using low-temperature waste heat, can also produce sufficient voltage for hydrogen gas generation in a microbial reverse-electrodialysis electrolysis cells. It has also been used in a study that developed a fast and sensitive method for the simultaneous determination of Sudan dyes in food samples using partial filling micellar electrokinectic chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammoniumhydrogencarbonat ist ein häufig verwendetes Reagenz bei Industrie- und Forschungsverfahren. Es ist ein guter Puffer bei der Gefriertrocknung und matrixgestützten Laserdesorption. Es wird auch für die In-Gel-Verdauung von Proteinen durch Trypsin und in der MALDI massenspektrometrischen Analyse von Proteinen verwendet. Es wird auch zur Herstellung anderer Ammoniumverbindungen, in der Lebensmittelverarbeitung und für andere Zwecke verwendet. Ammoniumhydrogencarbonat kann zur Untersuchung biologischer Puffer verwendet werden. Es wurde auch in einer Studie verwendet, die zeigte, dass Ammoniumhydrogencarbonatsalze, die mit Niedertemperatur-Abwärme regeneriert werden können, auch genügend Spannung für die Wasserstoffgaserzeugung in einer mikrobiellen Elektrolysezelle mit umgekehrter Elektrodialyse erzeugen können. Es wurde auch in einer Studie verwendet, die eine schnelle und empfindliche Methode für die gleichzeitige Bestimmung von Sudan-Farbstoffen in Lebensmittelproben unter Verwendung einer teilweise gefüllten micellaren elektrokinektischen Chromatographie-Massenspektrometrie entwickelte.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium hydrogen carbonate |
Schmelzpunkt | ∼60°C (decomposition) |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 4329606 |
Merck Index | 14,497 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (220mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,ethanol,benzene,and acetone. |
IUPAC-Name | Azanium; Wasserstoffcarbonat |
Formelmasse | 79.06 |
Reinheit (%) | 98% |
Geruch | Like Ammonia |