Learn More
Ammoniumformat, für LC-MS, Honeywell™ Artikelnummer.: 15635830
Ammoniumformat, für LC-MS, Honeywell™
Artikelnummer. 15635830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
Artikelnummer. 15635830
Marke: Honeywell-Fluka 5567450G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Eluentenzusatz für LC-MS
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumformiat
CAS 540-69-2
Menge 50 g
Summenformel CH5NO2
Strukturformel HCO2NH4
MDL-Nummer MFCD00013103
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3625095
Synonym Ammoniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz, Ameisensäure-Ammoniumsalz, Azaniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz 1:1, mravencan draselny Tschechisch, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Azanium; Formiat
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Formelmasse 63.06 mol
Reinheit (%) ≥99 % (berechnet auf Trockensubstanz, NT)
Dichte 1.26 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniumformiat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium formate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumformat, für LC-MS, Honeywell™ >