Learn More
Ammoniumformiat in Wasser, 10 mM, mit 0.05 % Ameisensäure, LC-MS, Thermo Scientific™
Mobile Phasenmischung, die sich z. B. für Analysen von Vitamin D und Drogenmissbrauchstests eignet und in einer Borosilikatglasflasche verpackt ist, die direkt auf dem LC-MS-Gerät verwendet werden kann
Marke:  Fisher Chemical MB123-1
Artikelnummer. 15213075
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ammoniumformiat in Wasser, 10 mM, mit 0,05 % Ameisensäure, 0,57 bis 0,69 g/l (Ammoniumformiat, w/v), CAS-Nummer-7732-18-5, 540-69-2, 64-18-6, Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid, 1 l, < –0,005 AU bei 254 nm, < –1,0 AU bei 220 nm, Pass Test (LC-UV-Gradienteneignung), < –100 °C, < –25 °C
  • Geeignet Zur Verwendung in LC/MS- und UHPLC-Applikationen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Gemisch der mobilen Phase, geeignet für den Nachweis von Vitamin D und Drogenmissbrauch
  • Verpackt in Flaschen aus Borosilikatglas zur Verhinderung der Bildung von Metalladdukten, die direkt am Gerät verwendet werden können
  • Ammoniumformat, ein häufig verwendeter HPLC-Puffer, der mit LC/MS kompatibel ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 °C
Mobile-phase solvent blend
3.5
1 L
UHPLC-MS
Flasche aus Borosilikatglas
Ammonium Formate in Water, 10mM, with 0.05% Formic Acid
7732-18-5, 540-69-2, 64-18-6
Flüssigkeit
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
10 mM Ammoniumformat
1.0 g/cm3