Learn More
Ammoniumdihydrogenorthophosphat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
Ammoniumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.8 to 4.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 115.03g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |