Learn More
Hach Lange™ Ammonium-Küvettentests
Marke: Hach Lange™ LCK303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 | |
2 bis 47 mg/l NH4-N | |
Indophenolblau |
25 | |
2 °C° bis 8 °C° | |
Ammonium-Küvettentest |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium, Sample cuvette
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda