Learn More
Ammoniumkupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343508
Ammoniumkupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343508
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11343508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039127.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ammonium copper(II) chloride dihydrate is used in the determination iron of content in steel. It is also used in coatings, printing ink, rubber, glass, leather and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-13-6
Summenformel Cl4CuH12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.454
MDL-Nummer MFCD00150384
InChI-Schlüssel LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachlorocuprate ii dihydrate, cupric ammonium chloride dihydrate, ammonium copper ii chloride dihydrate, diammonium tetrachlorocuprate ii dihydrate, ammonium chlorocuprate ii, copper ii ammonium chloride dihydrate, diammonium tetrachlorocuprate dihydrate, copper +2 diammonium chloride dihydrate, diammonium copper ii chloride dihydrate, ammonium tetrachlorocuprated ii dihydrate
PubChem CID 16210985
IUPAC-Name Diazan;Kupfertetrachlorid(2-);dihydrat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium copper(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 110°C (decomposition)
Farbe Blau
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Merck Index 14,514
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acids and alcohol; Slightly soluble in ammonia.
Formelmasse 277.46 (241.43 Anhydrous)
Dichte 1.993 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN25L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog Number039127.22,039127.36
ChargennummerN25L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog Number039127.22,039127.36
ChargennummerY19K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number039127.22,039127.36
ChargennummerN05K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number039127.22,039127.36
ChargennummerN29K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number039127.22,039127.36
Name des Produkts
Ammoniumkupfer(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals >