Learn More
Ammoniumchlorid, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10255360
Ammoniumchlorid, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255360
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10255360
Marke: Thermo Scientific Acros 123340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ammoniumchlorid, 99+ %, H4ClN, CAS-Nummer 12125-02-9, Amchlor, ammoniumchlorid, ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid nh4 cl, Ammoniumchlorid, Ammoniummuriat, Darammon, Salammoniac, Salmiac, 1 kg, 99 % min. (Argentometrie), CHEBI:31206, weiß, 1.5200 g/ml, 235-186-4, 15,13, 53,49, Pure
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumkloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Schmelzpunkt 340.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Formelmasse 53.49
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.5200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
ChargennummerA0466751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
ChargennummerA0461804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
ChargennummerA0461805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
ChargennummerA0456560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog Number123340050,123340250,123340251,123340010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumchlorid, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >