Learn More
Ammoniumcer(IV)-Sulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Schmelzpunkt | 130°C |
CAS | 10378-47-9 |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 100 g |
Summenformel | CeH20N4O18S4 |
MDL-Nummer | 149417 |
InChI-Schlüssel | VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | λ⁴-Cerium(4+)-Tetraamindihydrat-Tetrahydrogensulfat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.