Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfatdihydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
50 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumcer-(IV)-sulfatdihydrat |
Menge | 50 kg |
Strukturformel | Ce(NH4)4(SO4)4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 632.55 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |