Learn More
Ammoniumcer(IV)-Sulfat, zertifiziertes AR für Analysen, geringe Mengen an seltenen Erden, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Schmelzpunkt | 130°C |
CAS | 10378-47-9 |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 100 g |
Summenformel | CeH20N4O18S4 |
MDL-Nummer | 149417 |
InChI-Schlüssel | VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | λ⁴-cerium(4+) tetraamine dihydrate tetrahydrogen sulfate |