Learn More
Ammoniumcarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Pulver, Fisher Chemical
43.23 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Spezifikation
Schmelzpunkt | 58 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 9,4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 96.09g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Dampfdruck | 69 hPa at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Ammonium carbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /