Learn More
Ammonium-bis(oxalato)oxotitanat(IV)-Hydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 50 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3288 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 276.01 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.998% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |