missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium-bis(oxalato)oxotitanat(IV)-Hydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11357067
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10580-03-7
Summenformel C4H8N2O9Ti
Molekulargewicht (g/mol) 275.98
MDL-Nummer MFCD00149620
InChI-Schlüssel VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium titanyloxalate
IUPAC-Name diammonium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 276.01 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'