Learn More
Ammoniumacetat (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10668973
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Ammoniumacetat kann zur Fällung von DNA aus enzymatischen Reaktionen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Schmelzpunkt 114°C
Farbe Weiß
pH 7.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥97 %
Strukturformel CH3COONH4
Merck Index 15, 492
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) ≥97%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Acetic acid, ammonium salt