Learn More
Ammoniaklösung, 25%, AR-zertifiziert für die Analyse, d = 0,91, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10171700
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, 2,5 l, 38 °C, farblos, –57 °C, 66650, kunststoffbeschichtete Glasflasche, 12, Flüssigkeit, 0,59, 500 hPa bei 20 °C
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, 2,5 l, 38 °C, farblos, –57 °C, 66650, kunststoffbeschichtete Glasflasche, 12, Flüssigkeit, 0,59, 500 hPa bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aminhydrat
SMILES N.O
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Siedepunkt 38 °C
Schmelzpunkt -57 °C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdichte 0.59
Dampfdruck 500 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia