Learn More
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10037939 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
25 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10037939
Marke: Thermo Scientific Acros 133710251
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ammoniak, H3N, CAS-Nummer 7664-41-7, 67-56-1, AM-Fol, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniak, Ammoniakgas, wasserfreies Ammoniak, Nitrosil, Hirschhorngeist, 2,5 l, CHEBI:16134, farblos bis gelb, 6,0 bis 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 °C, 17,03, GHS-Signalwort:Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis ca. 7N Solution in Methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Summenformel H3N
Strukturformel NH3
Konzentration 6.0 to 7.5N
MDL-Nummer MFCD00011418
Fieser 05,15
Dichte 0.7700g/mL
Merck Index 15, 488
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI-Schlüssel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Menge 25 L
SMILES N
IUPAC-Name Azan
Molekulargewicht (g/mol) 17.03
Flammpunkt 14°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formelmasse 17.03
Verpackung Kunststoffbehälter
Relative Dichte 0.77
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.