Få mere at vide
Ammoniak-Pufferlösung, Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH-Wert 10, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Produktkode 15644010 Shop alle Honeywell Fluka produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek
1 Liter
6 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15644010
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 335821L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Ammoniumchlorid/Ammoniak, pH10, für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Ammoniak-Pufferlösung
CAS 12125-02-9
Menge 1 l
Summenformel ClH4N
MDL-Nummer MFCD00011420
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4 +].[Cl-]
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia buffer solution
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Faresætning
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sikkerhedssætning
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.