Learn More
WTW™ Ammoniak- und Ammonium-Test Kits
Für Abwasser, Trinkwasser
Marke: WTW™ 250329
140.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Abwasser, Trinkwasser
- Chromat (Chrom VI und Gesamtchrom) Zelltest-Kit
- Photometrische Testmethode
- Dieser Test ist sehr genau und einfach einsetzbar
Spezifikation
Indophenolblau (Berthelot-Reaktion) | |
Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral | |
25 | |
Photometrisch |
Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser | |
Zertifikate | |
25 Tests | |
CombiCheck Ammonium(NH3)-Zelltestkit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Ammoniak- und Ammonium-Test Kits > Zelltest; Nachweisbereich:0,5 bis 16 mg/l NH4-N, 0,6 bis 20,6 mg/l NH4+
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur