Learn More
(Aminomethyl)-phosphonsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045206
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09833.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1066-51-9 | CH6NO3P | 111.037 g/mol
(Aminomethyl)phosphonic acid is used in the preparation of (acetylamino-methyl)-phosphonic acid by reacting with acetic anhydride. Further, it is used in the development of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Aminomethyl)Phosphonsäure wird bei der Herstellung von (Acetylaminmethyl)-Phosphonsäure durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet. Wird darüber hinaus in der Entwicklung von immobilisierten Metall-Affinitätschromatographiesäulen auf der Basis von organisch-anorganischen Hybrid-Silika-Monolith verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-51-9
Summenformel CH6NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 111.037
MDL-Nummer MFCD00008105
InChI-Schlüssel MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
PubChem CID 14017
ChEBI CHEBI:28812
IUPAC-Name Aminomethylphosphonsäure
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Aminomethyl)phosphonic acid
Schmelzpunkt ∽290°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 1701219
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 111.04
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Aminomethyl)phosphonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (Aminomethyl)phosphonic acid