Learn More
Aminomalononitril p-Toluensulfonat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362826
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5098-14-6
Summenformel C10H11N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 253.276
MDL-Nummer MFCD00012848
InChI-Schlüssel MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminomalononitrile p-toluenesulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulfonate, aminomalononitrile p-toluenesulphonate, aminomalononitrile p-toluenesulfonic acid, aminomalononitrile tosylate, aminomalononitrile-p-toluene sulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, 2-aminomalononitrile p-toluenesulfonate, acmc-209krb, dicyanomethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 563049
IUPAC-Name 2-Aminopropandinitril;4-methylbenzolsulfonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C(#N)C(C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminomalononitrile p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt ∽169°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4050747
Formelmasse 253.28
Reinheit (%) ≥97%