Learn More
Aminoguanidinnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10560584
Aminoguanidinnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560584
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10560584
Marke: Thermo Scientific Acros 103760250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10308-82-4
Summenformel CH7N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 137.10
MDL-Nummer MFCD00013174
InChI-Schlüssel PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 165859
IUPAC-Name 2-Aminoguanidin;salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine nitrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NNHC(=NH)NH2·HNO3
Menge 25 g
Beilstein 03,117
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0347943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2021 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoguanidine nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Aminoguanidinnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >