Learn More
Hach™ Amino Acid F Rapid Liquid™
Artikelnummer. p-7115596
Click to view available options
Typ:
Reagenz in Pulverform
Verdünnungslösung
Artikelnummer. 10597082
Marke: Hach™ 2651155
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Testen von Spurenbereichen (ultra-niedriger Bereich) von löslichem Silika in reinem und ultrareinem Wasser mit der Heteropoly Blue Rapid Liquid™-Methode.
Rapid Liquid™-Methoden bieten eine kostengünstige Möglichkeit, mehrere Proben zu analysieren und Spurenkonzentrationen zu messen. Zur Verwendung mit:
  • Pour-Thru-Zelle
  • Aminosäure F Reagenzienpulver
  • Aminosäure F Verdünnungslösung
Spezifikation
Analyten Rapid Liquid Silica
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von ultraniedrigem Silikagehalt
Zur Verwendung mit (Geräte) Verdünnungslösung, Pour-Through-Zelle
Enthält Gefäß
Anzahl Tests 250
Menge 55 g
Bereich 3 bis 1.000 μg/l SiO2
Testmethode Heteropolyblau, Rapid Liquid™
Typ Reagenz in Pulverform