Learn More
Merck Amicon™ Ultra-15 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
Marke:  Merck UFC910024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10188431
  • 687.00 € / 24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Komplett mit Zentrifugenröhrchen und Kappen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und Molekulargewichtsgrenzen.
  • Ultracel™-PL Membran aus regenerierter Cellulose für hohe Rückgewinnung mit MWCO-Werten von 3, 10, 30, 50 oder100  kDa
  • Vertikale Membran zur Verringerung der Polarisation für besonders kurze Zentrifugationszeiten von 10 bis 15 Minuten
  • Heißversiegelte Membran verhindert nachgelagerte extrahierbare Substanzen
  • Für alle Arten von Rotoren
  • Hohe Rückgewinnung des Retentats: > 90 %
  • Hoher Konzentrationsfaktor: 80- bis 100-fach (Mindestvolumen Fertigkonzentrat: 200 μl)
  • Einfache Probenüberwachung mit durchscheinendem Gehäuse und Volumengraduierungen
  • Durch direkten Zugriff auf Pipettiererproben entfällt der Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat
Zentrifugenfilter ermöglicht
  • Konzentration biologischer Proben einschließlich Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
  • Aufreinigung von Makromolekülkomponenten in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten
  • Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulen-Eluenten
  • Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Spezifikation
Ja
100 kDa
7,6 cm2
Regenerierte Cellulose (RC)
24Pack
15 ml
29,7 mm
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung
Unsteril
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Zentrifugenfilter
121 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers