Learn More
Merck Amicon™-Rührzellen
Amicon Rührzellen konzentrierte Proben; schnell, aber sanft; indem sie magnetisches Rühren verwenden, um die Konzentrationspolarisation und die durch Scherspannungen verursachte Denaturierung zu minimieren.
Marke:  Merck UFSC05001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15572061
  • 2215.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Druckbegrenzung. Rührzelle nicht über 5,2 bar (75 psi) betreiben.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Amicon Rührzellmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makrosolutkonzentration. Bietet eine schnelle Konzentration oder Salzentfernung mit anschließender Konzentration in derselben Einheit.
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ultracel™, Biomax™ und Durapore™ Membranscheiben für den Einsatz in Rührzellen
Amicon™ Rührzelle 50 ml
50 mL
Amicon Rührzelle 50 ml
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
Ultrafiltrationsgeräte
Name des Produkts
Merck Amicon™-Rührzellen > 50 ml