missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Amicon™ Wartungskit für Rührzellen (Rührstab-Baugruppe, 2 Dichtungen, Schlauchsatz)

Amicon Rührzellen konzentrierte Proben; schnell, aber sanft; indem sie magnetisches Rühren verwenden, um die Konzentrationspolarisation und die durch Scherspannungen verursachte Denaturierung zu minimieren.

Marke:  Merck UFSC200MT

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17514715

  • 458.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Benachrichtigungen:

Druckbegrenzung. Rührzelle nicht über 5.2 bar (75psi) betreiben.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Amicon Rührzellen konzentrierte Proben; schnell, aber sanft; indem sie magnetisches Rühren verwenden, um die Konzentrationspolarisation und die durch Scherspannungen verursachte Denaturierung zu minimieren.

Dieses Amicon Rührzellmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makrosolutkonzentration.Bietet eine schnelle Konzentration oder Salzentfernung mit anschließender Konzentration in derselben Einheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Amicon Rührzelle 200 ml Wartungskit
Amicon Rührzelle (200 ml)
Amicon™ Rührzelle 200 ml Wartungskit (Rührstab, 2 Ea.-Dichtungen, Schlauchkit)
Ultrafiltrationsgeräte
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Merck Amicon™ Wartungskit für Rührzellen (Rührstab-Baugruppe, 2 Dichtungen, Schlauchsatz) > Für 200 ml-Rührzelle

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt