missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amezinium methylsulfate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16422029
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16422029 1 g 1 Gramm
16461986 500 mg -
16448046 100 mg -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16422029

Marke: Medchem Express HYA0275

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Amezinium metilsulfate has multiple mechanisms, including stimulation of alpha and beta-1 receptors and inhibition ofnoradrenaline and tyramine uptake.

Amezinium metilsulfate has multiple mechanisms, including stimulation of alpha and beta-1 receptors and inhibition ofnoradrenaline and tyramine uptake.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Amezinium methylsulfate
Physikalische Form Solid
CAS 30578-37-1
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H15N3O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Amezinium metilsulfate Lu-1631
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (159.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (108.51 mM)
SMILES COC1=CC(N)=CN=[N+]1C2=CC=CC=C2.O=S(OC)([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 313.33
Formelmasse 313.33
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.