Learn More
Cytiva Pierce™ Streptavidin-Fluor-Konjugate
Für die In-situ-Hybridisierung und Durchflusszytometrie. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Streptavidin-Fluor-Konjugate bestehen aus mit einer Reihe von Fluoreszenzfarbstoffen konjugiertem Streptavidin.
240.00 € - 449.00 €
Spezifikation
Zusammensetzung | Dieses Produkt wird als ein lyophilisierter Feststoff in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (0.02 M Kaliumphosphat, 0.15 M NaCl) pH 7.2 geliefert, in der 1 % (Gewicht/Volumen) Rinderserumalbumin und 0.1 % (Gewicht/Volumen) Natriumazid enthalten sind; in 1 ml entionisiertem Wasser auflösen, in geeignete Aliquote gießen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Verwendung bei der Fluoreszenz-Analyse von biotinylierten Proben |
Menge | 1 mg |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10544765
|
Cytiva
PA43001 |
Cy3-Streptavidin |
240.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10277704
|
Cytiva
PA42001 |
Cy2-Streptavidin | N/A | ||||||
10004594
|
Cytiva
PA45001 |
Cy5-Streptavidin |
295.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Reagenzien mit hoher Spezifität
Anwendungen:
In-situ-Hybridisierung, Durchflusszytometrie
Spezifikation
Dieses Produkt wird als ein lyophilisierter Feststoff in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (0.02 M Kaliumphosphat, 0.15 M NaCl) pH 7.2 geliefert, in der 1 % (Gewicht/Volumen) Rinderserumalbumin und 0.1 % (Gewicht/Volumen) Natriumazid enthalten sind; in 1 ml entionisiertem Wasser auflösen, in geeignete Aliquote gießen | |
Geeignet für die Verwendung bei der Fluoreszenz-Analyse von biotinylierten Proben | |
1 mg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.