Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte Nitrocellulosemembranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke: Cytiva 10600016
327.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9004-70-0 Netto-Gewicht : 0.06600kg
Beschreibung
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte NC Nitrozellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Rollenspender.
- Membranen bestehen aus Nitrocellulose und einem in der Membran enthaltenen Trägermaterial aus inertem Polyestervlies
- Das Trägermaterial hat keinen Einfluss auf die Transfereigenschaften oder Ergebnisse
Spezifikation
4 m | |
Jeweils | |
Nitrocellulose und inerter Polyester | |
4 m x 30 cm |
30 cm | |
Rolle | |
0,45 μm | |
Amersham™, Protran™ |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose