Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Für hohe Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme, einschließlich Chemolumineszenz-, Fluoreszenz-, kolorimetrische und radioaktive Systeme. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke: Cytiva 10600048
232.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für hohe Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme, einschließlich Chemolumineszenz-, Fluoreszenz-, kolorimetrische und radioaktive Systeme. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
- Ein geringes Hintergrund-Störsignal ermöglicht einen dynamischen Bereich für komplexe Proben.
- Eignet sich für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- bzw. Nukleinsäure-Methoden
- 100 % Reine Nitrocellulose
- Hohe Affinität für Proteine
- Blockiervermögen
Spezifikation
20 cm | |
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden | |
Blatt |
20 cm | |
10/Pckg. | |
0,45 μm |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.