Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Artikelnummer. p-4879982 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
15 cm
15 cm
20 cm
20 cm
30 cm
30 cm
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0.2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 15239794
Marke: Cytiva 10600000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie diese vielseitige Nitrozellulosemembran für hervorragende Bindungsaffinität für kleine Proteine und Peptide sowie für Nukleinsäuren. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Verwenden Sie diese vielseitige Nitrozellulosemembran für hervorragende Bindungsaffinität für kleine Proteine und Peptide sowie für Nukleinsäuren.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
In Rollen verpackt.
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
  • Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 4 m
Breite (metrisch) 30 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
Format Rolle
Material 100 % Reine Nitrocellulose
Porengröße 0,1 μm
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.