Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Artikelnummer. 10742837 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in.
18 x 24 cm
8 x 10 in.
Menge:
100 Bögen/Box
50 Bögen/Box
Packungsgröße:
100 Bögen
50 Bögen
Artikelnummer. 10742837
Marke: Cytiva 28906845
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung in automatischen Prozessoren oder manuellen Anwendung in Tanks und Schalen mit herkömmlichen Entwicklern und Fixiermitteln für Röntgenfilm. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP ist ein ausgezeichneter Mehrzweckfilm, der aus einer durchsichtigen Basis besteht, die auf beiden Seiten mit einer photographischen Emulsion geschützt und mit einer kratzfesten Schicht beschichtet ist.
  • Hohe Empfindlichkeit bei geringer Konzentration des Ziels
  • Optimiert für die direkte und indirekte Autoradiographie mit 3H, 14C, 32P, 33P, 35S und 125I
  • Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und bessere Sichtbarkeit der Banden.
  • Bilder in Veröffentlichungsqualität
  • Hohe Auflösung zu günstigem Preis
  • Anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I in direkter oder indirekter Autoradiographie, 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern und Western Blots; 32 S, 33 P, 350 P Sequenzierung, Fluorographie von 3 H, 14 C und 35 S
Menge 50 Bögen/Box
Dimensions (LxW) 8 x 10 in.