Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in.
18 x 24 cm
8 x 10 in.
Menge:
100 Bögen/Box
50 Bögen/Box
Packungsgröße:
100 Bögen
50 Bögen
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit bei geringer Konzentration des Ziels
- Optimiert für die direkte und indirekte Autoradiographie mit 3H, 14C, 32P, 33P, 35S und 125I
- Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und bessere Sichtbarkeit der Banden.
- Bilder in Veröffentlichungsqualität
- Hohe Auflösung zu günstigem Preis
- Anwenderfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I in direkter oder indirekter Autoradiographie, 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern und Western Blots; 32 S, 33 P, 350 P Sequenzierung, Fluorographie von 3 H, 14 C und 35 S |
| Menge | 50 Bögen/Box |
| Dimensions (LxW) | 18 x 24 cm |