Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 in.)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 in.)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 in.)
Menge:
100 Bögen/Box
50 Bögen/Box
Packungsgröße:
100 Bögen
50 Bögen
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit für niedrige Konzentrationen von Nukleinsäure- und Protein-Zielen.
- Optimiert für den Einsatz in allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht.
- Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und höhere Bandenauflösung.
- Bilder in Veröffentlichungsqualität.
- Einfache Ablesung.
- Anwenderfreundlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Amersham Hyperfilm ECL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ganz auf blauem und grünem Licht beruhendes chemilumineszentes System, chemilumineszenter Nachweis in Western, Southern und Northern Blots |
| Menge | 50 Bögen/Box |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C |
| Dimensions (LxW) | 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 in.) |