Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Zur Verwendung mit allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL besteht aus einer transparenten, beidseitig beschichteten Basis mit einer photographischen Emulsion, die durch eine kratzfeste Schicht geschützt ist.
Marke: Cytiva 28-9068-37
404.78 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit für niedrige Konzentrationen von Nukleinsäure- und Protein-Zielen.
- Optimiert für den Einsatz in allen Chemilumineszenzsystemen mit blauem und grünem Licht.
- Klarer Hintergrund für ausgezeichneten Kontrast und höhere Bandenauflösung.
- Bilder in Veröffentlichungsqualität.
- Einfache Ablesung.
- Anwenderfreundlich.
Spezifikation
Amersham Hyperfilm ECL | |
Ganz auf blauem und grünem Licht beruhendes chemilumineszentes System, chemilumineszenter Nachweis in Western, Southern und Northern Blots | |
4 °C |
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 in.) | |
100 Bögen/Box |