Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Gewährleisten höchste Empfindlichkeit beim DNA- und RNA-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen sind elektrisch positiv geladene Nylonmembranen für die radioaktive und auch die nicht-radioaktive Erkennung mittels Chemilumineszenz und Chemifluoreszenz.
N.V. - 593.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern Blots; UV-Fixierung
Bindungsvermögen Bis zu 600μg/cm2
Material Nylon, positiv geladen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Menge Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11718308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
RPN1210B
12 x 10 cm 20 Bögen Nicht zutreffend
442.00 €
20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10320175
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
RPN203B
20 cm x 3 m 1 Rolle Nicht zutreffend
521.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11778358
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN2222B
22,2 x 22,2 cm 10 Bögen Nicht zutreffend Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10506125
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
RPN303B
30 cm x 3 1 Rolle Nicht zutreffend
N.V.
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10025324
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN3050B
30 x 50 cm 5 Sheets Nicht zutreffend Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11748388
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN82B
Nicht zutreffend 50 Blättchen 82 mm
428.00 €
50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11708308
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN119B
11,9 x 7,8 cm 50 Blatt Nicht zutreffend
593.00 €
50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11758318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
RPN1510B
15 x 10 cm 20 Bögen Nicht zutreffend
N.V.
20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11708328
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
RPN1520B
15 x 20 cm 10 Bögen Nicht zutreffend
581.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11728338
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN2020B
20 x 20 cm 10 Bögen Nicht zutreffend
N.V.
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11738328
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN1782B
Nicht zutreffend 50 Gridded Discs 82 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
  • Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
  • Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
  • Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
  • Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
Spezifikation
Spezifikation
Southern Blots; UV-Fixierung
Bis zu 600μg/cm2
Nylon, positiv geladen