Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Start-Western-Blot-Detektionsreagenz
Product Code. p-5045893 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Menge:
200 ml
400 ml
Unit Size:
200 ML
400 Milliliter
Product Code. 15387655
Brand: Cytiva RPN3243
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Reagenz ist ein luminol-basiertes chemilumineszentes Substrat, das für den Nachweis von Proteinen entwickelt wurde, die auf einer Membran immobilisiert sind
Amersham™ ECL™ Start ist ein chemilumineszentes Nachweisreagenz in der Amersham ECL-Produktfamilie, das für die Bestätigungsanalyse und den Nachweis hoher bis mittlerer endogener Proteine empfohlen wird. Amersham ECL Start hat eine lange Signaldauer, die eine Mehrfachbelichtung der Membran sowie ein praktisches Zeitfenster zwischen Experiment und Analyse ermöglicht.
  • Die lange Signaldauer bietet Flexibilität bei der Assay-Entwicklung und einen robusten Nachweis großer Versuchsreihen
  • Erzeugt einen niedrigen Hintergrund, unabhängig von der Nachweismethode
  • Die Arbeitslösung ist fünf Tage lang stabil
  • Eine lange Haltbarkeit von 18 Stunden ist praktisch für diejenigen, die Western Blots selten laufen lassen
  • Erkennung auf Röntgenfilm oder CCD-Imager
  • Empfohlene Membran: PVDF oder Nitrozellulose
  • Für den Nachweis von Proteinen mit hohem Gehalt
  • Farbloses Nachweisreagenz 1 und 2
Anwendungen:
Routinemäßiges und bestätigendes Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp ECL-Westernblot-Detektionsreagenz
Menge 200 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßiges und bestätigendes Western Blotting
Lagerungsbedingungen 18 deg;C bis 30 deg;C