Learn More
Cytiva Amersham™ ECL Select™ Western Blotting-Detektionsreagenzien
Wird als empfindliches Reagenz zur Chemolumineszenz-Detektion bei Western Blots eingesetzt. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Select™ Detektionsreagenz für Western Blots liefert sehr intensive Signale, die die Erfassung von mittleren bis sehr geringen Proteinkonzentrationen ermöglichen.
Marke: Cytiva RPN2235
Beschreibung
Amersham ECL Select ist ein sehr empfindliches Reagenz zur Chemolumineszenz-Detektion bei Western Blots. Aufgrund der hohen Signalstärke eignet es sich auch für die anspruchsvollsten Western Blot-Anwendungen und macht die Detektion selbst geringster Proteinmengen möglich. Signale können mit einem CCD-Bildgeber oder auf Röntgenfilm aufgezeichnet werden. Amersham ECL Select weist normalerweise einen dynamischen Bereich auf, der den von Amersham ECL Prime™ ergänzt und dem von Amersham ECL Advance™ ähnelt.
- Innerhalb der Amersham ECL-Serie ist Amersham ECL Select das empfindlichste Chemolumineszenz-Detektionsreagenz für Western Blots
- Die außerordentliche Signalintensität von Amersham ECL Select ergibt leuchtendere, klarere Bande bereits bei niedrigen Proteinmengen
- Amersham ECL Select ist auch bei der Anwendung stark verdünnter primärer und sekundärer Antikörper äußerst empfindlich
- Kann mit einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen verwendet werden, wodurch langwierige Optimierungsarbeit entfällt
- Optimiert für Bildgebung mit ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-basierte Bildgebung) und kompatibel mit Amersham Hyperfilm
- Kompatibel mit Rainbow Molekulargewichtsmarkern und Amersham ECL DualVue™ Western Blot-Markern
- Optimiert für die Anwendung mit Amersham Hybond™ Membranen aus PVDF und kompatibel mit Amersham Protran™ Membranen aus Nitrocellulose
Spezifikation
Chemolumineszenz | |
Western Blot Mit Hoher Signalintensität | |
Lösung A (Luminol-Lösung, 50 mL), Lösung B (Peroxid-Lösung, 50 mL) |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- ECL Select
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält:
- UNKNOWN ACUTE-Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.