Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Prime Western-Blot-Detektionsreagenz
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Kitinhalt:
Lösung A (Luminol-Lösung, 3 × 50 ml) und Lösung B (Peroxid-Lösung, 3 × 50 ml)
Lösung A (Luminol-Lösung, 50 mL) und Lösung B (Peroxid-Lösung, 50 mL)
Ausreichend für:
1000 cm2 Membran
3000cm2 Membran
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Lösung A (Luminol-Lösung) und Lösung B (Peroxid-Lösung)
- Stabiles Signal erlaubt mehrfache Exposition, weshalb das Reagenz für großangelegte Versuchsreihen geeignet ist
- Sorgt für großzügiges Zeitfenster zwischen Detektion und Abschluss des Versuchs
- Optimiert für Bildgebung mit ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-basierte Bildgebung), Amersham Hybond™ P (PVDF) Membranen und kompatibel mit Amersham Hyperfilm™, Amersham Hybond- ECL (Nitrocellulose) Membranen
- Ebenfalls kompatibel mit Rainbow™ Molekulargewichtsmarkern und Amersham ECL DualVue™ Western Blot-Markern
Für Lehre und Forschung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ECL-Westernblot-Detektionsreagenz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sensitives quantitatives oder bestätigendes Western Blotting |
| Empfindlichkeit | ∼1 pg |
| Ausreichend für | 3000cm2 Membran |
| Kitinhalt | Lösung A (Luminol-Lösung, 3 × 50 ml) und Lösung B (Peroxid-Lösung, 3 × 50 ml) |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ECL Prime
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 4% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.