Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Prime Western-Blot-Detektionsreagenz
Ermöglicht die Verwendung hochverdünnter Primär- und Sekundärantikörper ohne Verringerung der Empfindlichkeit. Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detektionsreagenz erzeugt eine hohe Signalintensität und Empfindlichkeit.
Marke: Cytiva RPN2232
Beinhaltet: Lösung A (Luminol-Lösung) und Lösung B (Peroxid-Lösung)
Beschreibung
- Das stabile Signal ermöglicht mehrere Aufnahmen und macht das Reagenz für große Versuchsreihen geeignet
- Bietet eine bequeme Handhabungszeit zwischen Detektion und Abschluss des Experiments
- Optimiert für die Bildgebung mit den Membranen ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-basierte Bildgebung), Amersham Hybond™ P (PVDF) und kompatibel mit den Membranen Amersham™ Hyperfilm, Amersham Hybond-ECL (Nitrozellulose)
- Kompatibel mit Rainbow™ Molekülmasse-Markern und ECL Amersham ECL DualVue™ Western-Blotting-Markern
Für Bildungs- und Forschungszwecke
Spezifikation
ECL-Westernblot-Detektionsreagenz | |
∼1 pg | |
Lösung A (Luminol-Lösung, 50 mL) und Lösung B (Peroxid-Lösung, 50 mL) |
Sensitives quantitatives oder bestätigendes Western Blotting | |
1000 cm2 Membran | |
2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- ECL Prime'
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 4% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.