Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ DualVue Western Blotting-Marker
Nachweis von Proteinen auf Gel und Membran sowie auf Folie
Marke: Cytiva RPN810
261.25 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01400kg
Beschreibung
Bestätigen des Proteintransfers, der eindeutigen Blot-Orientierung und ermöglichen der Berechnung der molekularen Masse des Zielproteins.
- Vorgefärbte Marker zeigen die Effizienz der Proteinübertragung auf die Membran und die Blot-Orientierung an
- Markierte rekombinante Proteinmarker ermöglichen die genaue Berechnung des Molekulargewichts von Zielproteinen
- Kompatibel mit jedem HRP-Substrat sowie mit PVDF- und Nitrocellulose-Membrantypen
- Enthalten eine Mischung aus drei vorgefärbten farbigen Markern mit definiertem Molekulargewicht (von 15,000–100,000) und sieben markierten rekombinanten Proteinen (Molekulargewichte von 15,000–150,000)
Bestellinformation
Jede Packung enthält ECL DualVue Marker (125 μl) und S-Protein-HRP-Konjugat (50 μl), die für die Aufnahme von 25 Standardgelen ausreichen.
Spezifikation
ECL DualVue Western Blotting Marker enthalten sowohl farbige Proteine als auch getaggte Proteine, die Komfort und Zuverlässigkeit bieten und die genaue Bestimmung der Proteingröße auf Western Blots erleichtern. | |
Flüssig | |
Vorgefärbte Indikatorproteine, Phosphorylase b: 50μg, 100000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), Myoglobin: 50μg, 16000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), Lysozym: 50μg, 15000 (Mr), Hühnereiweiß (Quelle) | |
25 Beladungen |
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter | |
Nachweis von Proteinen auf Gel und Membran sowie auf Folien | |
Mr 15 000 | |
-20 °C |
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.