Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Blockierungsmittel
Für die Blockierung von Membranen aus Nitrocellulose und PVDF. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Blockierungsmittel blockiert Membranen für den Einsatz mit ECL und ECL Plus™ Detektionsreagenzien für Western Blots.
Marke: Cytiva RPN2125
84.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24344" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inhalt: 40 g Membranblockierungsmittel
- Reicht für mindestens 20 Miniblots
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Blockierende Cellulosenitrat- und PVDF-Membranen zur Verwendung mit ECL™ und ECL™ PlusTM Western Blotting Nachweisreagenzien | |
40 g ECL™ Blockierungsmittel, ausreichend für mindestens 20 Miniblots | |
40000 mg |