Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktiver NHS-Ester)
Zur hochgenauen Markierung von Aminogruppen. Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (Mono-reaktiver NHS-Ester) enthalten derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen, um Aminogruppen, z. B. Antikörper, Peptide oder Oligonukleotide, genau zu markieren.
Marke:  Cytiva PA15102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11505055
  • 8900.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen
  • pH-Bereich: 3 bis 10
  • DMSO-tolerant
  • Photostabil
  • Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Markierung über Amingruppen. CyDyes eignen sich zur Verwendung in Anwendungen wie z. B. Förster-Resonanzenergietransfer (FRET), zeitaufgelöstem Förster-Resonanzenergietransfer (TR-FRET) und Fluoreszenzpolarisation (FP).
Cy5 NHS Ester
3 bis 10
Löslich in kaltem und heißem Wasser
Cy5.
670
50 mg
Folienpackungen mit jeweils 1, 5, 10, 25 oder 50 mg getrocknetem Farbstoff
791,99
2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Blau
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr||
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cy5 (mono-reactive)