Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktivfarbstoff, 5-Packs
Verwendet für die genaueste Markierung. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktiv-Farbstoff 5-Packs enthalten einen derivatisierten CyDye, der auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe trägt, um Aminogruppen genau zu markieren.
Marke: Cytiva PA23001
308.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern, Proteinen, Medikamenten und Oligonukleotiden mit CyDye Fluoreszenz-Farbstoffen.
- Für ELISA-, Immunpräzipitations- und Blotting-Anwendungen.
- Farbstoffe werden in vorgemischten Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Markierungen zu gewährleisten.
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen Farbstoff. Jedes Fläschchen reicht für die Markierung von 1 mg Protein oder30 nmol Aminogruppen.
Spezifikation
Zur Markierung biologischer Verbindungen mit Cy3 monofunktionalem Farbstoff | |
Cy3-Mono-Reaktivfarbstoff, Packung | |
7,2 | |
765,95 | |
Cy3 monofunktionaler Farbstoff |
Jeweils | |
Fünf Folienpackungen mit getrocknetem Färbemittel zur Markierung von 1 mg Protein | |
Markierung von 1 mg Protein oder 30 nM Aminogruppen | |
2 bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Rot |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cy3