Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ fluoreszierende Nukleotide
Markieren von DNA- und RNA-Sonden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluoreszenz-Nukleotide sind für die mehrfarbige Analyse in Mikroarrays, FISH, die Chromosomenidentifikation, Ganzchromosommarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung optimiert.
Marke:  Cytiva PA53031
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10713977
  • 3527.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung. CyDye-markierte Nukleotide sind in einer Reihe von hellen, intensiven Farben mit schmalen Emissionsbändern erhältlich—, ideal für Multiplexing innerhalb einer einzigen Probe.
  • Geringe nichtspezifische Bindung
  • Hohe Fotostabilität
  • Hohe Wasserlöslichkeit
  • pH-unempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7
Cy3-dCTP
-15°bis -30 °C
Orange
765.95 (monofunktional), 949.11 (bifunktional)
570 nm
250 nmol
Genomische Forschung und Protein-Forschung, Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung